Tisk…
Izoniazid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
A10583.0BEA 7490 CZK
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
Izoniazid ≥98%
Izoniazid
Purity: 98+% CAS No.: 54-85-3 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 119374 Merck Reference: 14,5186 MDL No.: MFCD00006426
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 169…174 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006426
CAS číslo: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 14,5186