Tisk…
Nicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C94807-100G C94807-5G
SIALC94807-100GEA 1010 CZK
SIALC94807-100G SIALC94807-5G
Nicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Nicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
Bod varu: 206,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…51 °C
Hustota: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087130
CAS číslo: 100-54-9
EINECS: 202-863-0