Tisk…
Nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 853 CZK
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
Nicotinonitrile 98%
Nicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
MW: 104.11
Bod varu: 206.2
Bod tání: 47…51 °C
Hustota: 1.159 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087130
CAS číslo: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %