Tisk…
Pyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
C94602-100G C94602-500G C94602-5G
SIALC94602-100GEA 2170 CZK
SIALC94602-100G SIALC94602-500G SIALC94602-5G
Pyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
MW: 104.11
Bod varu: 212
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006218
CAS číslo: 100-70-9
EINECS: 202-880-3