Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
A12900.22
A12900.36
A12900.22EA
1770
CZK
A12900.22
A12900.36
Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Pyridine-2-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 100-70-9
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5290
Odour: Characteristic
pH: 8.4
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 107710
MDL No.: MFCD00006218
Vzorec:
C₆H₄N₂ MW: 104.11 Bod varu: 212…214 °C Bod tání: 26…28 °C Hustota: 1.081 Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006218 CAS číslo: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 |