Tisk…
Pyridine-2-carbonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110850050 110851000 110855000
ACRO110850050EA 1120 CZK
ACRO110850050 ACRO110851000 ACRO110855000
Pyridine-2-carbonitrile 99%
Pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006218
CAS číslo: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥98.5 %