5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-5-pyridinol, 3-Chloro-5-hydroxypyridine, 5-Chloro-3-pyridinol
L07568.06
L07568.14
L07568.06EA
1480
CZK
L07568.06
L07568.14
5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
5-Chloro-3-hydroxypyridine
Purity: 99%
CAS No.: 74115-12-1
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 1422550
Vzorec:
C₅H₄ClNO Bod tání: 159…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006379 CAS číslo: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |