Tisk…
6-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-pyridinol, 6-Chloro-2-pyridinol, 2-Chloro-6-hydroxypyridine, 6-Chloropyridin-2(1H)-one
A13164.14 A13164.22
A13164.14EA 2060 CZK
A13164.14 A13164.22
6-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98%
6-Chloro-2-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 16879-02-0 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Flash Point: 163°(325°F) Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 108665 MDL No.: MFCD00006278
Vzorec: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Bod vzplanutí: 163 °C (325 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006278
CAS číslo: 16879-02-0
EINECS: 240-909-1