Tisk…
2-Chloro-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
152730-25G 152730-5G
SIAL152730-25GEA 3470 CZK
SIAL152730-25G SIAL152730-5G
2-Chloro-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Bod varu: 39…40 °C (0,3 mmHg)
Hustota: 1,207 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006265
CAS číslo: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9