Tisk…
2-Chloro-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C61801-25G C61801-5G
SIALC61801-25GEA 3780 CZK
SIALC61801-25G SIALC61801-5G
2-Chloro-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006240
CAS číslo: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3