Tisk…
2-Chloro-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C61607-25G C61607-5G
SIALC61607-25GEA 2220 CZK
SIALC61607-25G SIALC61607-5G
2-Chloro-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54
Bod varu: 260
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006232
CAS číslo: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8