4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24725.06
B24725.14
B24725.06EA
1080
CZK
B24725.06
B24725.14
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 22889-78-7
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 120547
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂ Bod tání: 159…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00125023 CAS číslo: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |