Tisk…
4-Amino-2-chloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-4-aminopyridine
345450050 345450250 345451000
ACRO345450050EA 2060 CZK
ACRO345450050 ACRO345450250 ACRO345451000
4-Amino-2-chloropyridine 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060089
CAS číslo: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %