3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
A15830.09
A15830.18
A15830.30
A15830.09EA
810
CZK
A15830.09
A15830.18
A15830.30
3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
3-Amino-2-chloropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 6298-19-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 130-134°/22mm
Beilstein Reference: 109814
MDL No.: MFCD00006238
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ Bod varu: 130…134 °C (22 mmHg) Bod tání: 76…80 °C Bod vzplanutí: 185 °C (365 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006238 CAS číslo: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |