Tisk…
3-Amino-2-chloropyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
103420100 103420500
ACRO103420100EA 1090 CZK
ACRO103420100 ACRO103420500
3-Amino-2-chloropyridine 96%
3-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006238
CAS číslo: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 81 °C
HPLC ≥95 %