2-Amino-5-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A46803-100G
A46803-25G
SIALA46803-100GEA
4590
CZK
SIALA46803-100G
SIALA46803-25G
2-Amino-5-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chloropyridine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ Bod varu: 241 °C (1013 hPa) Bod tání: 129…131 °C Hustota: 1,514 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006324 CAS číslo: 1072-98-6 EINECS: 214-020-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...