Tisk…
2-Amino-4-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
676020-25G 676020-5G
SIAL676020-25GEA 10230 CZK
SIAL676020-25G SIAL676020-5G
2-Amino-4-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
MDL Number: MFCD04113820
CAS číslo: 19798-80-2