Tisk…
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 453 CZK
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod tání: 80…82 °C
MDL Number: MFCD00006313
CAS číslo: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)