2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B25271.03
B25271.06
B25271.14
B25271.03EA
1080
CZK
B25271.03
B25271.06
B25271.14
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
2-Chloro-5-iodopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 69045-79-0
Molecular Formula: C5H3ClIN
Formula Weight: 239.44
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 108889
Vzorec:
C₅H₃ClIN Bod tání: 95…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863635 CAS číslo: 69045-79-0 |