Tisk…
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 1650 CZK
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863635
CAS číslo: 69045-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %