Tisk…
2-Chloro-4-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
647403-1G 647403-5G
SIAL647403-1GEA 1670 CZK
SIAL647403-1G SIAL647403-5G
2-Chloro-4-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
MDL Number: MFCD01861983
CAS číslo: 153034-86-7