Tisk…
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
378420050 378420250
ACRO378420050EA 1690 CZK
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 41…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861983
CAS číslo: 153034-86-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %