Tisk…
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19543.06 L19543.14
L19543.06EA 2540 CZK
L19543.06 L19543.14
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine ≥98%
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 2879-42-7 Molecular Formula: C5HClF3N Formula Weight: 167.52 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Unpleasant Boiling Point: 132-134° Beilstein Reference: 1424722 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD03001160
Vzorec: C₅HClF₃N
Bod varu: 132…134 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001160
CAS číslo: 2879-42-7
UN: 1760
ADR: 8,III