Tisk…
2-Chloro-6-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3083-25G PC3083-5G
APOSPC3083-25GEA 705 CZK
APOSPC3083-25G APOSPC3083-5G
2-Chloro-6-fluoropyridine 98%
2-Chloro-6-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
MDL Number: MFCD00077483
CAS číslo: 20885-12-5