Tisk…
2-Chloro-3-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
636576-25G 636576-5G
SIAL636576-25GEA 9300 CZK
SIAL636576-25G SIAL636576-5G
2-Chloro-3-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
MDL Number: MFCD03095302
CAS číslo: 17282-04-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II