2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20022.03
L20022.06
L20022.03EA
1080
CZK
L20022.03
L20022.06
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 17282-04-1
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5095
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-64°/23mm
Beilstein Reference: 1363435
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03095302
Vzorec:
C₅H₃ClFN Bod varu: 62…64 °C (23 mmHg) Hustota: 1,325 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095302 CAS číslo: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |