Tisk…

6-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

156353-100G 156353-25G 156353-5G
SIAL156353-100GEA 16110 CZK
SIAL156353-100G SIAL156353-25G SIAL156353-5G
6-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 188…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006241
CAS číslo: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR