Tisk…
6-Chloronicotinic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 1280 CZK
A15620.06 A15620.14 A15620.22
6-Chloronicotinic acid ≥99%
6-Chloronicotinic acid
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 192 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006241
CAS číslo: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5