Tisk…
6-Chloronicotinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 1290 CZK
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
6-Chloronicotinic acid 99%
6-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006241
CAS číslo: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %