Tisk…
2-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
150339-10G 150339-50G
SIAL150339-10GEA 0 CZK
SIAL150339-10G SIAL150339-50G
2-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006236
CAS číslo: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0