2-Chloronicotinic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17082.09
A17082.18
A17082.30
A17082.09EA
992
CZK
A17082.09
A17082.18
A17082.30
2-Chloronicotinic acid ≥99%
2-Chloronicotinic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2942-59-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 119023
Vzorec:
C₆H₄ClNO₂ Bod varu: 284 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006236 CAS číslo: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |