Tisk…
2,6-Dichloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
658219-25G 658219-5G
SIAL658219-25GEA 10990 CZK
SIAL658219-25G SIAL658219-5G
2,6-Dichloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
MDL Number: MFCD00075583
CAS číslo: 38496-18-3