6-Chloronicotinamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Chloropyridine-3-carboxamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
C58002-10G
C58002-1G
SIALC58002-10GEA
3970
CZK
SIALC58002-10G
SIALC58002-1G
6-Chloronicotinamide, Sigma-Aldrich®
6-Chloronicotinamide
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O MW: 156,57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006242 CAS číslo: 6271-78-9 EINECS: 228-456-8 |