Tisk…
6-Chloronicotinamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
C58002-10G C58002-1G
SIALC58002-10GEA 3970 CZK
SIALC58002-10G SIALC58002-1G
6-Chloronicotinamide, Sigma-Aldrich®
6-Chloronicotinamide
Vzorec: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
MDL Number: MFCD00006242
CAS číslo: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8