6-Chloronicotinamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Chloropyridine-3-carboxamide
B21922.03
B21922.06
B21922.14
B21922.03EA
639
CZK
B21922.03
B21922.06
B21922.14
6-Chloronicotinamide ≥98%
6-Chloronicotinamide
Purity: 98%
CAS No.: 6271-78-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 116043
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O MW: 156,57 g/mol Bod tání: 214…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006242 CAS číslo: 6271-78-9 EINECS: 228-456-8 |