Tisk…
2-Chloronicotinonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
A14818.06 A14818.14 A14818.22
A14818.06EA 1040 CZK
A14818.06 A14818.14 A14818.22
2-Chloronicotinonitrile ≥98%
2-Chloronicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6602-54-6 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 105-109° Boiling Point: 112°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00014628
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56
Bod varu: 112 °C (1 mmHg)
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014628
CAS číslo: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III