Tisk…

2-Chloronicotinonitrile 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile

352080010 352080050 352080250
ACRO352080010EA 820 CZK
ACRO352080010 ACRO352080050 ACRO352080250
2-Chloronicotinonitrile 98%
2-Chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56
Bod varu: 112 °C (1 mmHg)
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014628
CAS číslo: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR