Tisk…

3-Chloropyridine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

C70002-25G C70002-50G
SIALC70002-25GEA 2090 CZK
SIALC70002-25G SIALC70002-50G
3-Chloropyridine, Sigma-Aldrich®
3-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
MW: 113,55 g/mol
Bod varu: 148 °C (1013 hPa)
Bod tání: –0,5 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006375
CAS číslo: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
UN: 1100
ADR: 3,I

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR