3,4,5-Trichloropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12587.03
A12587.06
A12587.03EA
1510
CZK
A12587.03
A12587.06
3,4,5-Trichloropyridine ≥98%
3,4,5-Trichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 33216-52-3
Molecular Formula: C5H2Cl3N
Formula Weight: 182.44
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 213-215°
MDL No.: MFCD00051685
Vzorec:
C₅H₂Cl₃N Bod varu: 213…215 °C Bod tání: 70…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051685 CAS číslo: 33216-52-3 |