Tisk…
2-Chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C69802-100G C69802-500G C69802-5G
SIALC69802-100GEA 975 CZK
SIALC69802-100G SIALC69802-500G SIALC69802-5G
2-Chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
MW: 113,55 g/mol
Bod varu: 166 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006228
CAS číslo: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II