Tisk…
2,4,6-Trichloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
633534-1G 633534-5G
SIAL633534-1GEA 2990 CZK
SIAL633534-1G SIAL633534-5G
2,4,6-Trichloropyridine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00971928
CAS číslo: 16063-69-7