5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B25267.06
B25267.14
B25267.06EA
838
CZK
B25267.06
B25267.14
5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13466-38-1
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 108751
Vzorec:
C₅H₄BrNO Bod tání: 178…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234042 CAS číslo: 13466-38-1 |