2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
H27228.06
H27228.03
H27228.06EA
10780
CZK
H27228.06
H27228.03
2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Purity: 95%
CAS No.: 55717-45-8
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD04114184
Vzorec:
C₅H₄BrNO Bod tání: 133…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114184 CAS číslo: 55717-45-8 |