Tisk…

2-Bromo-3-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol

M-Clarity™ quality level = MQ100

116173-25G 116173-5G
SIAL116173-25GEA 7900 CZK
SIAL116173-25G SIAL116173-5G
2-Bromo-3-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006220
CAS číslo: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR