Tisk…
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
A12687.06 A12687.14 A12687.22
A12687.06EA 1580 CZK
A12687.06 A12687.14 A12687.22
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Purity: 99% CAS No.: 6602-32-0 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 109829
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006220
CAS číslo: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5