Tisk…
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 1420 CZK
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006220
CAS číslo: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %