Tisk…
5-Bromo-2-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
510297-25ML 510297-5ML
SIAL510297-25MLEA 0 CZK
SIAL510297-25ML SIAL510297-5ML
5-Bromo-2-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
MDL Number: MFCD01318952
CAS číslo: 13472-85-0