Tisk…
5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20017.06 L20017.14
L20017.06EA 1810 CZK
L20017.06 L20017.14
5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 13472-85-0 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5550 Boiling Point: 80°/12mm Beilstein Reference: 115150 MDL No.: MFCD01318952
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02
Bod varu: 80 °C (12 mmHg)
Hustota: 1.453
Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318952
CAS číslo: 13472-85-0