Tisk…
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
376880050 376880250
ACRO376880050EA 1590 CZK
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Bod varu: 80 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD01318952
CAS číslo: 13472-85-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %