3-Bromo-5-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-3-methoxypyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
631817-1G
631817-5G
SIAL631817-1GEA
1280
CZK
SIAL631817-1G
SIAL631817-5G
3-Bromo-5-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234169 CAS číslo: 50720-12-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)